3'-Brom-4'-methyloacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3'-Bromo-4'-methylacetophenone, 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone
B4758-1G B4758-5G
TCIAB4758-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB4758-1G TCIAB4758-5G
3'-Brom-4'-methyloacetophenone ≥98.0% (par GC)
3'-Brom-4'-methyloacetophenone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,0700 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD02683854
Numéro CAS: 40180-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité