Acide 2-(benzyloxy)benzoïque ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Benzyloxybenzoic acid
B4766-5G B4766-25G
TCIAB4766-5GEA 66 EUR InStock
TCIAB4766-5G TCIAB4766-25G
Acide 2-(benzyloxy)benzoïque ≥98.0% (par GC)
Acide 2-(benzyloxy)benzoïque
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051940
Numéro CAS: 14389-86-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité