5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
B4769-1G B4769-5G
TCIAB4769-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB4769-1G TCIAB4769-5G
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00218577
Numéro CAS: 17764-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité