4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
B4772-200MG B4772-1G B4772-5G
TCIAB4772-200MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAB4772-200MG TCIAB4772-1G TCIAB4772-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411946
Numéro CAS: 850568-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22e4d1b246d0d3bba2bf6d4d284263fa0a173210&vid=22e4d1b246d0d3bba2bf6d4d284263fa0a173210&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité