3-Benzyloxy-5-bromopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B4775-1G B4775-5G
TCIAB4775-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB4775-1G TCIAB4775-5G
3-Benzyloxy-5-bromopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Benzyloxy-5-bromopyridine
Formule: C₁₂H₁₀BrNO
MW: 264,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD07375004
Numéro CAS: 130722-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité