4-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
B4776-1G B4776-5G
TCIAB4776-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB4776-1G TCIAB4776-5G
4-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-9,9-diphenylfluorene
Formule: C₂₅H₁₇Br
MW: 397,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD27923067
Numéro CAS: 713125-22-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité