4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4778-1G B4778-5G
TCIAB4778-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB4778-1G TCIAB4778-5G
4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD04112504
Numéro CAS: 128071-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité