5-Bromo-1-methylisatin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4779-1G B4779-5G
TCIAB4779-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB4779-1G TCIAB4779-5G
5-Bromo-1-methylisatin ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-1-methylisatin
Formule: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00456313
Numéro CAS: 2058-72-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité