N,O-Di-boc-hydroxylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,O-Di-Boc-hydroxylamine, tert-Butyl N-(tert-Butoxycarbonyloxy)carbamate, N,O-Bis(tert-butoxycarbonyl)hydroxylamine, tert-Butyl (tert-butoxycarbonyl)oxycarbamate, N-(tert-Butoxycarbonyloxy)carbamic acid tert-Butyl ester
B4780-1G B4780-5G
TCIAB4780-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB4780-1G TCIAB4780-5G
N,O-Di-boc-hydroxylamine ≥98.0% (par GC)
N,O-Di-boc-hydroxylamine
Formule: C₁₀H₁₉NO₅
MW: 233,264 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00034797
Numéro CAS: 85006-25-3
EINECS: 285-055-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité