2-Bromo-4'-methylpropiophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4781-5G B4781-25G
TCIAB4781-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB4781-5G TCIAB4781-25G
2-Bromo-4'-methylpropiophenone ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD11131402
Numéro CAS: 1451-82-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité