ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4782-5G B4782-25G
TCIAB4782-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB4782-5G TCIAB4782-25G
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate ≥98.0% (par GC)
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Formule: C₉H₁₇NO₄
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD05663720
Numéro CAS: 14719-37-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité