N-(Benzoyloxy)succinimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl benzoate, Bz-OSu
B4785-5G B4785-25G
TCIAB4785-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB4785-5G TCIAB4785-25G
N-(Benzoyloxy)succinimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(Benzoyloxy)succinimide
Formule: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,196 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078953
Numéro CAS: 23405-15-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité