Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4786-1G B4786-5G
TCIAB4786-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB4786-1G TCIAB4786-5G
Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117949
Numéro CAS: 101420-81-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=667932425f86dc214a5b0f2b4d29483404ab18e3&vid=667932425f86dc214a5b0f2b4d29483404ab18e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité