5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromoindole-3-carboxylic acid
B4790-1G B4790-5G
TCIAB4790-1GEA 77 EUR InStock
TCIAB4790-1G TCIAB4790-5G
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD05664007
Numéro CAS: 10406-06-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité