N,N'-Bis(4-formylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
B4793-200MG B4793-1G
TCIAB4793-200MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4793-200MG TCIAB4793-1G
N,N'-Bis(4-formylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (sur base azote total)
N,N'-Bis(4-formylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Formule: C₃₈H₂₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD03093284
Numéro CAS: 137911-28-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité