2-(3-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B4794-1G B4794-5G
TCIAB4794-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB4794-1G TCIAB4794-5G
2-(3-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(3-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole
Formule: C₁₉H₁₃BrN₂
MW: 349,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD12911655
Numéro CAS: 760212-40-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité