3-Bromo-6,9-diphenylcarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
B4795-1G B4795-5G
TCIAB4795-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB4795-1G TCIAB4795-5G
3-Bromo-6,9-diphenylcarbazole ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-6,9-diphenylcarbazole
Formule: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD20257783
Numéro CAS: 1160294-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité