4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4800-1G B4800-5G
TCIAB4800-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB4800-1G TCIAB4800-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Formule: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185562
Numéro CAS: 29973-91-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité