6-Bromochromone-2-carboxylic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4802-1G B4802-5G
TCIAB4802-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB4802-1G TCIAB4802-5G
6-Bromochromone-2-carboxylic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
6-Bromochromone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅BrO₄
MW: 269,05 g/mol
Point de fusion: 276°C
Numéro MDL: MFCD01242619
Numéro CAS: 51484-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=619b98339731759aec7f14cdc3101952343731b7&vid=619b98339731759aec7f14cdc3101952343731b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité