2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4803-5G B4803-25G
TCIAB4803-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB4803-5G TCIAB4803-25G
2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Numéro MDL: MFCD01310982
Numéro CAS: 65896-11-9
EINECS: 464-930-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité