4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
B4804-1G B4804-5G
TCIAB4804-1GEA 118 EUR InStock
TCIAB4804-1G TCIAB4804-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Formule: C₁₃H₁₁Br
MW: 247,14 g/mol
Point d'ébullition: 315°C
Numéro MDL: MFCD00466236
Numéro CAS: 50670-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c540718b7dea33ec240e5dd6fc4c52b2725284&vid=e6c540718b7dea33ec240e5dd6fc4c52b2725284&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité