O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, (Benzotriazol-1-yloxy)dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, (1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)(di(pyrrolidin-1-yl)methylene)oxonium hexafluorophosphate(V)
B4805-1G B4805-5G
TCIAB4805-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB4805-1G TCIAB4805-5G
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Formule: C₁₅H₂₀F₆N₅OP
MW: 431,323 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191770
Numéro CAS: 105379-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité