2,2-Bis[4-(4-maleimidophenoxy)phenyl]propane ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bisphenol A bis(4-maleimidophenyl ether)
B4807-25G B4807-500G
TCIAB4807-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB4807-25G TCIAB4807-500G
2,2-Bis[4-(4-maleimidophenoxy)phenyl]propane ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,2-Bis[4-(4-maleimidophenoxy)phenyl]propane
Formule: C₃₅H₂₆N₂O₆
MW: 570,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD09908251
Numéro CAS: 79922-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité