N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline, (3-Fluoro-4-morpholinophenyl)carbamic acid Benzyl ester, Benzyl (3-Fluoro-4-morpholinophenyl)carbamate
B4810-5G B4810-25G
TCIAB4810-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB4810-5G TCIAB4810-25G
N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline
Formule: C₁₈H₁₉FN₂O₃
MW: 330,359 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658240
Numéro CAS: 168828-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité