3,9'-Bicarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9H-3,9'-Bicarbazole
B4811-1G B4811-5G
TCIAB4811-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB4811-1G TCIAB4811-5G
3,9'-Bicarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,9'-Bicarbazole
Formule: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD27644690
Numéro CAS: 18628-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité