4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine
B4812-1G B4812-5G
TCIAB4812-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB4812-1G TCIAB4812-5G
4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine
Formule: C₂₄H₁₈BrN
MW: 400,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD24387484
Numéro CAS: 503299-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité