2-Bromo-6-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4815-1G B4815-5G
TCIAB4815-1GEA 77 EUR InStock
TCIAB4815-1G TCIAB4815-5G
2-Bromo-6-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
Numéro MDL: MFCD08059557
Numéro CAS: 234111-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité