1-Bromocarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4816-200MG B4816-1G
TCIAB4816-200MGEA 24.2 EUR InStock
TCIAB4816-200MG TCIAB4816-1G
1-Bromocarbazole ≥98.0% (par GC)
1-Bromocarbazole
Formule: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD18450164
Numéro CAS: 16807-11-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité