1-Bromo-3-n-octylbenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4817-1G B4817-5G
TCIAB4817-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB4817-1G TCIAB4817-5G
1-Bromo-3-n-octylbenzene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-3-n-octylbenzene
Formule: C₁₄H₂₁Br
MW: 269,23 g/mol
Numéro CAS: 663949-34-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité