(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, (R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
B4819-1G B4819-5G
TCIAB4819-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB4819-1G TCIAB4819-5G
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Formule: C₄H₇BrO₃
MW: 183,0006 g/mol
Numéro MDL: MFCD09751022
Numéro CAS: 261904-39-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (C=2.6, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité