Benorilate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Aspirin Acetaminophen ester, 4-Acetamidophenyl 2-Acetoxybenzoate
B4827-5G B4827-25G
TCIAB4827-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB4827-5G TCIAB4827-25G
Benorilate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Benorilate
Formule: C₁₇H₁₅NO₅
MW: 313,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00864257
Numéro CAS: 5003-48-5
EINECS: 225-674-5
Merck Index: 14,01045
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité