Bethanechol chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Carbamoyloxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride
B4828-5G B4828-25G
TCIAB4828-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB4828-5G TCIAB4828-25G
Bethanechol chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bethanechol chloride
Formule: C₇H₁₇ClN₂O₂
MW: 196,675 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055224
Numéro CAS: 590-63-6
EINECS: 209-686-8
Merck Index: 14,01185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité