7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4829-200MG B4829-1G
TCIAB4829-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAB4829-200MG TCIAB4829-1G
7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
7-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
MW: 213,0943 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Numéro MDL: MFCD06657729
Numéro CAS: 1423-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité