4-tert-Butylphenyl glycidyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4831-100G B4831-25G
TCIAB4831-100GEA 284 EUR InStock
TCIAB4831-100G TCIAB4831-25G
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Formule: C₁₃H₁₈O₂
Point d'ébullition: 294°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00005136
Numéro CAS: 3101-60-8
EINECS: 221-453-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité