3-Bromo-2,5-dichloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2,5-dichloro-pyridine
B4832-1G B4832-5G
TCIAB4832-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB4832-1G TCIAB4832-5G
3-Bromo-2,5-dichloropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226,89 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659484
Numéro CAS: 138006-41-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité