9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(9-Fluorenylidene)diphenol, 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)diphenol
B4834-1G B4834-5G
TCIAB4834-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB4834-1G TCIAB4834-5G
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
Formule: C₂₅H₁₈O₂
MW: 350,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191392
Numéro CAS: 3236-71-3
EINECS: 406-950-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité