2-Bromobenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4838-1G B4838-5G
TCIAB4838-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB4838-1G TCIAB4838-5G
2-Bromobenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromobenzimidazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 192°C
Numéro MDL: MFCD00160009
Numéro CAS: 54624-57-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité