5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole
B4840-1G B4840-5G
TCIAB4840-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB4840-1G TCIAB4840-5G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152016
Numéro CAS: 877-03-2
EINECS: 212-884-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité