6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B4841-1G B4841-5G
TCIAB4841-1GEA 132 EUR InStock
TCIAB4841-1G TCIAB4841-5G
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥95.0% (par GC)
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Numéro MDL: MFCD04114378
Numéro CAS: 66361-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70eb6c8c7ae28fb0a3474ccada85480697f32fd0&vid=70eb6c8c7ae28fb0a3474ccada85480697f32fd0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité