BAY 11-7085 ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4845-10MG B4845-100MG
TCIAB4845-10MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAB4845-10MG TCIAB4845-100MG
BAY 11-7085 ≥97.0% (sur base azote total)
BAY 11-7085
Formule: C₁₃H₁₅NO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862602
Numéro CAS: 196309-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité