2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5-Bromo-2-thienyl)trimethylsilane
B4855-1G B4855-5G
TCIAB4855-1GEA 139 EUR InStock
TCIAB4855-1G TCIAB4855-5G
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene
Formule: C₇H₁₁BrSSi
MW: 235,21 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro CAS: 18246-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité