4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Bromo-2-thienyl)trimethylsilane
B4856-200MG B4856-1G
TCIAB4856-200MGEA 99 EUR InStock
TCIAB4856-200MG TCIAB4856-1G
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene
Formule: C₇H₁₁BrSSi
MW: 235,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 77998-61-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité