(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-1-Benzyl-3-piperidinol
B4857-1G B4857-5G
TCIAB4857-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB4857-1G TCIAB4857-5G
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00274307
Numéro CAS: 91599-81-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa56390bcb4364b656a12e3810f144bbcf68b018&vid=549d982ac674f823ff2a4ba8ca80b1b7ac0fd34f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -13.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité