1-bromo-4-iodonaphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-iodonaphthalene
B4864-1G B4864-5G
TCIAB4864-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB4864-1G TCIAB4864-5G
1-bromo-4-iodonaphthalene ≥98.0% (par GC)
1-bromo-4-iodonaphthalene
Formule: C₁₀H₆BrI
MW: 332,966 g/mol
Numéro MDL: MFCD01166242
Numéro CAS: 63279-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité