3-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4865-1G B4865-5G
TCIAB4865-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB4865-1G TCIAB4865-5G
3-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(3-Bromophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
MW: 234,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD16658917
Numéro CAS: 4422-32-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité