N-(4-Biphenylyl)-2-biphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4866-1G B4866-5G
TCIAB4866-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB4866-1G TCIAB4866-5G
N-(4-Biphenylyl)-2-biphenylamine ≥98.0% (par GC)
N-(4-Biphenylyl)-2-biphenylamine
Formule: C₂₄H₁₉N
MW: 321,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD22988894
Numéro CAS: 1372775-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité