2-Bromo-8-iododibenzofuran ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4867-200MG B4867-1G
TCIAB4867-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAB4867-200MG TCIAB4867-1G
2-Bromo-8-iododibenzofuran ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-8-iododibenzofuran
Formule: C₁₂H₆BrIO
MW: 372,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975101
Numéro CAS: 916435-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité