(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-Benzylpiperidin-3-ol, 1-Benzyl-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
B4868-5G B4868-25G
TCIAB4868-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB4868-5G TCIAB4868-25G
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD00023734
Numéro CAS: 14813-01-5
EINECS: 238-881-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité