5-Bromo-2-chloronicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
B4870-1G B4870-5G
TCIAB4870-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB4870-1G TCIAB4870-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrClN₂
Numéro MDL: MFCD09801046
Numéro CAS: 405224-23-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité