2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4871-1G B4871-5G
TCIAB4871-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB4871-1G TCIAB4871-5G
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₁₃H₉BrN₂
MW: 273,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00218250
Numéro CAS: 34658-66-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité